Condensers, Allihn, with Quickfit® ground joints
Fournisseur: SciLabware
CX7/33/SC
201-8312EA 174 EUR InStock
201-8312
Condensers, Allihn, with Quickfit® ground joints
Condenseurs
Condensers acc. to Allihn, PYREX® borosilicate glass, for condensing vapours.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for reflux applications. With NS socket and NS cone. Inner bulb sections provide increased cooling surface. With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité