Condensers, cold finger
Fournisseur: SciLabware
FC14/00/SC
201-8389EA 84 EUR InStock
201-8389
Condensers, cold finger
Condenseurs
PYREX® borosilicate glass.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
For immersion into distillation assemblies etc. Can be used to regulate refluxing by adjusting the flow of air or water through it.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité