Bottle heads, adjustable for gas washing bottles, Drechsel pattern, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
MF27/3/13
201-8629EA 57.6 EUR InStock
201-8629
Bottle heads, adjustable for gas washing bottles, Drechsel pattern, Quickfit®
Capuchons Bouchons pour flacons
PYREX®, borosilicate glass, without glass filter disc.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
With screwthread joint which allows height adjustment of the dip tube and hence permits use with either 125 ml or 250 ml Drechsel bottles. Detachable plastic screwthreads connectors for easy fitting of flexible tubing.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité