Filtration funnels, semi-micro, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
SF4T31
201-8686EA 112 EUR InStock
201-8686
Filtration funnels, semi-micro, Quickfit®
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs à joints coniques
En verre borosilicaté PYREX®.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Ideal for filtering semi-micro quantities of material.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité