Pièces de distillation, Quickfit®
Fournisseur: SciLabware
SH2/33
201-8692EA 61.9 EUR InStock
201-8692
Pièces de distillation, Quickfit®
Composants de distillation Ponts
PYREX®, verre borosilicaté.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
Utilisées en ensembles de distillation dans lesquels le condensateur est monté en mode vertical.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité