Régulateur de débit gazeux
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05596000
201-9100EA 37.6 EUR InStock
201-9100
Régulateur de débit gazeux
Flacons Flacons-laveurs
DURAN®, verre borosilicaté 3.3.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Expansion thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Pour contrôler le débit de gaz dans les montages de distillation.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité