Tubes de dessiccation avec rodage standard, en U
Fournisseur: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05342013 05342015
201-9122EA 138 EUR InStock
201-9122 201-9120
Tubes de dessiccation avec rodage standard, en U
Tubes Tubes de dessication
En verre DURAN®, clair. Robinets NS échangeables. Embouts de tuyauterie latéraux d'un diamètre ext. de 6 mm.
  • Très bonne résistance chimique
  • Grande résistance thermique
  • Dilatation thermique minimale, donc grande résistance aux variations de température
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité