Tampon de dilution, NaCl 150 mM
Fournisseur: Polyplus-transfection
201000002
201000002.EA 43 EUR InStock
201000002.
Tampon de dilution, NaCl 150 mM
Réactifs de transfection
Cette solution de chlorure de sodium à 150 millimolaire (150 mM) est utilisée pour la formation des complexes avec le réactif de transfection jetPEI®.
Since 1st of September 2021 Polyplus-Tranfection changed product part numbers. Products are remaining the same and the change is only related to the product part number. New product part numbers have symbol “New”. For duplicated products with symbol “telephone” please be informed that it’s the same product but with previous part number which we will only offer till the end of stock.
Certifications: Polyplus-transfection® has been an ISO 9001 accredited company since 2002. Since then this certification has been successfully renewed every three years.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité