Acide acétique cristallisable ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR®, pour cryoscopie
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20105.292EA 26.7 EUR InStock
20105.292
Acide acétique cristallisable ≥99.9%, AnalaR NORMAPUR®, pour cryoscopie
Acide acétique
Formule: H₃CCOOH
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
ONU: 2789
ADR: 8 (3),II
ATTEINDRE: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.9 %
Substances reducing dichromate Passes test ACS
Colouration Max. 10 APHA
Solidification point 16.3 - 16.5 °C
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Evaporation residue Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 10 ppm
Water Max. 0.15 %
Cl (Chloride) Max. 1 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
Ag (Silver) Max. 0.5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.01 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.01 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.08 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.3 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.5 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.1 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.1 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.05 ppm
V (Vanadium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité