Bilirubin conjugate, ditaurate, disodium salt, Calbiochem®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
201102-100
201102-100EA 318 EUR InStock
201102-100
Bilirubin conjugate, ditaurate, disodium salt, Calbiochem®
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Bilirubin conjugate, ditaurate is suitable as a direct bilirubin standard. It behaves similarly to purified bilirubin glucuronides from human bile in diazo tests.
Note: Unstable in solution.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité