Césium chlorure, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
2012.0100EA 0 EUR InStock
2012.0100
Césium chlorure, BAKER ANALYZED®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Césium chlorure
Formule: CsCl
Point d'ébullition: 1303 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 646 °C
Densité: 3.7808 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010955
Numéro CAS: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99.5 %
Nitrogen Compounds (as N) max. 0.001 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 5
Iron (Fe) max. 3
Potassium (K) max. 20
Magnesium (Mg) max. 5
Sodium (Na) max. 20
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Sulfate (SO4) max. 50
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité