Dimidium bromure, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
201272PEA 426 EUR InStock
201272P
Dimidium bromure, GPR RECTAPUR®
Dimidium bromure
Formule: C₂₀H₁₈BrN₃
Point de fusion: 243…248 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011757
Numéro CAS: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Dye content (spectrophotometrically) Min. 95 %
Identity (UV/VIS-Spectrum) Passes test
Absorption max. (in methanol) 523 - 528 nm
Spec.Absorptivity (?m;0,0005 %;methanol) 166 - 175
TLC-Test Passes test
Loss on drying (110°C) Max. 5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité