Fast red ITR base, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
201286-100G
201286-100GEA 93 EUR InStock
201286-100G
Fast red ITR base, Sigma-Aldrich®
Fast red ITR base
Fast Red ITR, (Azoic Diazo No. 42)
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₃S
Point de fusion: 102…105 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009045
Numéro CAS: 97-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a1d1cff34e57ef31732164e1c3169deff25df2b&vid=51fa3e258ada311ca0eaa0c7ec94b9508f6f2e07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité