3-Thiophenemalonic acid 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Propanedioic acid, 3-thienyl-., 3-Thienylmalonic Acid, 3-Thiophenemalonic Acid
201300010
201300010.EA 22.4 EUR InStock
201300010.
3-Thiophenemalonic acid 98+%
3-Thiophenemalonic acid
Formule: C₇H₆O₄S
MW: 186,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005469
Numéro CAS: 21080-92-2
EINECS: 244-198-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance beige crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité