Brilliant yellow, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Sodium 6,6'-(ethene-1,2-diyl)bis(3-((4-hydroxyphenyl)diazenyl)benzenesulphonate), Direct Yellow 4
201375-25G
201375-25GEA 154 EUR InStock
201375-25G
Brilliant yellow, Sigma-Aldrich®
Brilliant yellow
Brilliant Yellow has been used to determine the transfer of inoculum from male moths to females during mating.
Formule: C₂₆H₂₀N₄O₈S₂
MW: 624.55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007489
Numéro CAS: 3051-11-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c34d4d1ac03a702d14138279120c3d72e7c70866&vid=508f5905b3119c4c3ae207f505c382a7e53760ab&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité