Fast Blue RR, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
201545-5G
201545-5GEA 61.6 EUR InStock
201545-5G
Fast Blue RR, Sigma-Aldrich®
Fast Blue RR
Fast Blue RR has been used to detect alkaline phosphatase activity.
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₃
Point de fusion: 165…168 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008369
Numéro CAS: 6268-05-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1703210da3077c3e7d841b14168f930351bbb87&vid=09e02dfa62d083dc3410685741894ecf1832bb48&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité