Acid Red 183 30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
201820-25G
201820-25GEA 40.5 EUR InStock
201820-25G
Acid Red 183 30% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Acid Red 183
Acid Red 183, Dye content 30 %
Formule: C₁₆H₁₁ClN₄Na₂O₈S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 6408-31-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e24db94ce5631aaca9e3be1ce7f5a0680b5f7761&vid=8cdd03ca2be39598d3a6af6b7c19b186622b53e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité