Chrysophenine 65% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Chrysophenine sodium salt
201901-50G
201901-50GEA 135 EUR InStock
201901-50G
Chrysophenine 65% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Chrysophenine
Chrysophenine, Dye content 65 % (Direct Yellow 12)
Formule: C₃₀H₂₈N₄O₈S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007488
Numéro CAS: 2870-32-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e766fe866cd1d8327edee0532128e4b1a56a45a&vid=99fa66aa3f365e9bb80e917ab094f428b2a92f35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité