Celite® 545, filtre, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
20199-U
20199-UEA 407 EUR InStock
20199-U
Celite® 545, filtre, Supelco®
Celite® 545, filtre
Formule: SiO₂
Numéro MDL: MFCD00132803
Numéro CAS: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08bd91cb31c2e48218d63de55abb5944a762bf38&vid=961baa4021266df1dfa768608a44ff3a06f4ef3d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité