Biological indicators, self-contained tests, STERILtest
Fournisseur: LIOFILCHEM
91100 91101 20199 91150
91100.EA 535 EUR InStock
91100. 91101. 20199-VWR 91150.
Biological indicators, self-contained tests, STERILtest
Indicateurs de stérilisation
Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Devices with nutrient medium, pH indicator and discs with spores of Geobacillus stearothermophilus (GST) for steam sterilisation or Bacillus atropheus (BAT) for ethylene oxide sterilisation.
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
STERILtest GST E6, self-contained, with spores of Geobacillus stearothermophilus (ATCC® 7953) (1 - 5×10⁶ CFU/disc) 100 91100.
STERILtest GST E5, self-contained, with spores of Geobacillus stearothermophilus (ATCC® 7953) (1 - 5×10⁵ CFU/disc 100 91101.
STERILtest BAT E6, self-contained, with spores of Bacillus atropheus (ATCC® 9372) (1 - 5×10⁶ CFU/disc) 100 91150.
Accessories
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Medium for the germination of the Geobacillus stearothermophilus spores 20 Tests 20199-VWR
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité