3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium 70% Dye, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
MQ200
202029-100G
202029-100GEA 69.8 EUR InStock
202029-100G
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium 70% Dye, Sigma-Aldrich®
3-(p-Anilinophénylazo)benzenesulfonate de sodium
Metanil yellow has been used for staining of leukocyte granules. It is also used as a counterstain in microscopic sections.
Metanil yellow is an azo dye. It is used as a counterstain in PAS (periodic acid-Schiff)/iron-hematoxylin stained sections to increase contrast. Metanil yellow changes its color from red at pH 1.2 to yellow at pH 2.3.
Formule: C₁₈H₁₄N₃NaO₃S
MW: 375.38 g/mol
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00007486
Numéro CAS: 587-98-4
EINECS: 209-608-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d59c0cd6d0b489cc25964300144374816be6b96c&vid=7bb00399420ca3c3904567e144b54bfa8f007946&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Gold to Orange
Appearance (form) Powder
pH Transition pH 1.2 dark red or pink
PH 2.7 yellow
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité