Basic Blue 24 (New Methylene Blue) 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
202096-10G
202096-10GEA 192 EUR InStock
202096-10G
Basic Blue 24 (New Methylene Blue) 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Basic Blue 24 (New Methylene Blue)
New Methylene Blue N zinc chloride double salt has been used as a photosensitizer for the in vitro photodynamic inactivation of plant-pathogenic fungi Colletotrichum acutatum and Colletotrichum gloeosporioides. It has also been used to determine the in vitro susceptibilities of Trichophyton mentagrophytes and Trichophyton rubrum microconidia to photodynamic antimicrobial chemotherapy (PACT).
Formule: C₁₈H₂₂ClN₃S·0.5 ZnCl₂
Point de fusion: >240 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078135
Numéro CAS: 6586-05-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=982a30d6a1fc0adfd7d7eca6e824b97f4e7ed808&vid=231a665321cc3db00bd65208929a781eb89815ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité