Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide chloroacétique ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

20245.238EA 39.2 EUR InStock
20245.238
Acide chloroacétique ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide chloroacétique


Formule: ClCH₂COOH
Point d'ébullition: 188 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…57 °C
Densité: 1.4043 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002683
Numéro CAS: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
ONU: 1751
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Melting point 61 - 63 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité