Magnésium silicate pour analyse des résidus de pesticides, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
20280-U
20280-UEA 184 EUR InStock
20280-U
Magnésium silicate pour analyse des résidus de pesticides, Supelco®
Magnésium silicate
Formule: MgO₃Si
Numéro MDL: MFCD00078249
Numéro CAS: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3cd2816ab7cd95397ef3d3eb6f7897c538148ff&vid=a9619e131292acf19a45844ef191df09d09ac11e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité