Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté ≥99.0%
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
20284.153EA 197 EUR InStock
20284.153
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté ≥99.0%
Acide trans-cyclohexane-1,2-dinitrilotétraacetique monohydraté
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Point de fusion: 213…216 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066429
Numéro CAS: 125572-95-4
EINECS: 236-308-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité