EDTA sel tétrasodique ≥83%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20299.291EA 98.7 EUR InStock
20299.291
EDTA sel tétrasodique ≥83%, TECHNICAL
EDTA sel tétrasodique
Formule: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈
Point de fusion: > 300 °C
Densité: 6.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150027
Numéro CAS: 64-02-8
EINECS: 200-573-9
Merck Index: 12,03557
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3da8dc42f6b4faeb40c2c5e98f983e37d310fe21&vid=c925ac956246bbfd17c182e83b57c15a3b8edfa1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 83 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité