Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

EDTA sel disodique dihydraté 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses

Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt, dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S dihydrate, Disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, Titriplex III, Ethylenediaminetetra-acetic acid disodium salt dihydrate, Kestranal® 2S 2 H2O, Sequestrene Na₂, Edetate disodium dihydrate, Edetic acid disodium salt dihydrate

20302.236EA 73 EUR InStock
20302.236 20302.293 20302.180 20302.464 20302.260
EDTA sel disodique dihydraté 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
EDTA sel disodique dihydraté


Formule: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈·2H₂O
MW: 372.24 g/mol
Point de fusion: 255
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150037
Numéro CAS: 6381-92-6
EINECS: 205-358-3
Merck Index: 13,03543
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f89002087c5d4d84af5dded62c87287b1774fab&vid=0ef4c3febbcc8a20569606067799db31f2540748&prid=web&clid=SAPDAM

Limited Time Sale

Certains articles ci-dessous sont en promotion

Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
pH (25°C; 5 %) 4.0 - 5.5
Identification (IR) Passes test
Identification B Passes test Ph.Eur.
Identification (Na) Passes test
Appearance of Solution S Passes test Ph.Eur.
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Loss on drying (150°C) 9 - 10 %
Nitrilotriacetic acid Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 40 ppm
CN (Cyanide) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

COMMANDE


Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon plastique 100 g 20302.180
Flacon plastique 250 g 20302.236
Flacon plastique 500 g 20302.260
Flacon plastique 1 kg 20302.293P
Promotion
Valable jusque au 30/04/2025
Seau plastique 25 kg 20302.464

Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf

claquement

Veuillez sélectionner l'article

Entrer les détails

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..