Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide fluorhydrique 40%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

20306.296EA 46 EUR InStock
20306.296
Acide fluorhydrique 40%, GPR RECTAPUR®
Acide fluorhydrique


Formule: HF
Point d'ébullition: 112 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –44 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011346
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
ONU: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 40 - 42 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité