D(+)-Biotine, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
2031-1
2031-1EA 210 EUR InStock
2031-1
D(+)-Biotine, Sigma-Aldrich®
D(+)-Biotine
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Point de fusion: 232…233 °C
Densité: 1.41 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005541
Numéro CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité