Biotin-NHS
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
203118-50
203118-50EA 322 EUR InStock
203118-50
Biotin-NHS
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Biotin-NHS reacts with primary amines to biotinylate proteins under mild conditions. Since it is water-soluble, this compound can be used to biotinylate cell-surface proteins and proteins that are sensitive to organic solvents.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité