Acide hexafluorosilicique 31% en solution aqueuse, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Fluosilicic acid
20313.291EA 85.9 EUR InStock
20313.291
Acide hexafluorosilicique 31% en solution aqueuse, TECHNICAL
Acide hexafluorosilicique
Formule: H₂F₆Si
MW: 144,09 g/mol
Densité: 1.29 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00036289
Numéro CAS: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
ONU: 1778
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 31 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité