Acide fluorhydrique 48%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
20319.291EA 33.8 EUR InStock
20319.291
Acide fluorhydrique 48%, AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Acide fluorhydrique
Formule: HF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011346
Numéro CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
ONU: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 48 %
Colouration Max. 10 APHA
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 100 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.5 ppm
SO4 + SO3 (as SO4) Max. 5 ppm
Ag (Silver) Max. 0.02 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.3 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.02 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.05 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.05 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.1 ppm
V (Vanadium) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité