Réactif de Patton et Reeder pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
20326.136EA 154 EUR InStock
20326.136
Réactif de Patton et Reeder pour analyses
Réactif de Patton et Reeder
(indicateur pour le titrage de métaux - acide (hydroxy-2 sulfo-4 naphtylazo-1)-1 hydroxy-2 naphtoïque-3 ; acide calconecarboxylique)
Formule: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004078
Numéro CAS: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suited for calcium reagent Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité