Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (CF™ 488A)

Fournisseur: Biotium
20347-250UL
20347-250ULEA 258 EUR InStock
20347-250UL
Anti-IgM Goat Polyclonal Antibody (CF™ 488A)
Anticorps
CF™488A goat anti-human IgM (μ chain) is prepared from antibodies purified by human IgM-affinity chromatography. The antibody reacts specifically with IgM heavy chains (μ chains) and not with immunoglobulin light chains. To minimize crossreactivity, it has been adsorbed against human IgG prior to conjugation. Green fluorescent CF™488A (Ex/Em 490/515 nm) is a superior alternative to FITC (or fluorescein) owing to its exceptional brightness and photostability.

Alexa Fluor® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.

Type: Secondary
Antigen: IgM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF488A
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité