Acide L(+)-glutamique 98.5-100.5% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
20350.232EA 55.3 EUR InStock
20350.232
Acide L(+)-glutamique 98.5-100.5% Ph. Eur.
Acide L(+)-glutamique
Formule: HO₂CCH₂CH₂CH(NH₂)CO₂H
Point d'ébullition: 325 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160 °C
Densité: 1.538 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002634
Numéro CAS: 56-86-0
EINECS: 200-293-7
Merck Index: 13,04482
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1cb2faefcc53483f0b3bfccd6c12b611e487241&vid=a462989da97f7186f34fef7de9cad6596c2589ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 98.5 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Spec. opt. rotation (calc. on dried) 30.5 - 32.5 °
Ninhydrin-positive substances Passes test
Cl (Chloride) Max. 200 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 300 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 200 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité