Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))

Fournisseur: Biotium
20355-200UL
20355-200ULEA 191 EUR InStock
20355-200UL
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin))
Anticorps
R-PE belongs to the family of phycobiliproteins, which are derived from cyanobacteria and eukaryotic algae. R-PE has absorption maxima at 496, 546, and 565 nm respectively and emission at 578 nm, allowing it to be detected in the red channel by flow cytometry using 488 nm excitation. Because of its high extinction coefficient (~1,960,000) and high fluorescence quantum yield (~0.82), R-PE is by far the brightest dye for the 565 nm wavelength region.

Antibodies are supplied at 2 mg/mL in PBS pH 7.4 containing 50% glycerol, 2 mg/mL BSA (IgG- and protease-free) and 0.05% sodium azide. Highly cross-adsorbed antibodies are adsorbed against whole serum protein and have minimal cross-reactivity for multiple labeling experiments as indicated. Bv: bovine; Ch: chicken; Gt: goat; GP: Guinea pig; Hs: horse; Hu: human; Ms: mouse; Rb: rabbit; Sh: sheep; SHm: Syrian hamster; Sw: swine; Rt: rat.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: RPE
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité