Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-6X His Mouse Monoclonal Antibody (CF680)

Fournisseur: Biotium
20359
20359.EA 586 EUR InStock
20359.
Anti-6X His Mouse Monoclonal Antibody (CF680)
Anticorps
Biotium offers a variety of anti-hapten and anti-tag fluorescent antibody conjugates. CF™ dyes offer advantages in brightness, photostability, and/or signal-to-noise ratio compared to other fluorescent dyes. Please see the CF™ Dye Quick Reference Table under the Datasheets tab to select the appropriate dye for your application.

Antibodies are supplied as affinity-purified IgG in PBS pH 7.4 containing 50% glycerol, 2 mg/mL BSA (IgG- and protease-free) and 0.05% sodium azide.

Type: Secondary
Antigen: 6X HIS TAG
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: CF680
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Tag

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité