Brij® 35 10% en solution aqueuse, PROTEIN GRADE® détergent, stérilisé par filtration, Calbiochem®, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Attention
203728-50
203728-50EA 370 EUR InStock
203728-50
Brij® 35 10% en solution aqueuse, PROTEIN GRADE® détergent, stérilisé par filtration, Calbiochem®, Millipore®
Brij® 35
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes.
BRIJ® 35 detergent be used in protocols that require UV monitoring of the solubilized proteins because of its low UV absorbance. Has been purified to reduce levels of contaminating aldehydes, metals, peroxides, and salts.
Formule: C₅₈H₁₁₈O₂₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080891
Numéro CAS: 9002-92-0
EINECS: 500-002-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité