X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: X-Gluc
203783-100
203783-100EA 661 EUR InStock
203783-100
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium), Sigma-Aldrich®
X-GlcA ((Bromo-5-chloro-4-indolyl-3-ß-D-glucuronide) sel de cyclohexylammonium)
Formule: C₂₀H₂₆BrClN₂O₇
MW: 521,79 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058543
Numéro CAS: 114162-64-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité