5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck Millipore (Oncogene)
203788-1
203788-1EA 591 EUR InStock
203788-1
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na), Sigma-Aldrich®
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt (BCIP-Na)
Formule: C₈H₄BrClNNa₂O₄P
Numéro MDL: MFCD00036757
Numéro CAS: 102185-33-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité