Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 405S)

Fournisseur: Biotium
20416-1MG
20416-1MGEA 355 EUR InStock
20416-1MG
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 405S)
Anticorps
This product is prepared by labeling highly cross-adsorbed donkey anti-goat IgG (H+L) with CF™405S. CF™405S is a blue fluorescent dye with an absorption peak wavelength that nearly coincides with the 405 nm blue diode laser line. In addition, the emission peak wavelength of the dye well centers within the blue detection window of BD flow cytometers. As a result, flow cytometry analysis using CF™405S dye results in much brighter signal than that using Alexa Fluor® 405. To minimize cross reactivity, the antibody has been adsorbed against chicken, guinea pig, Syrian hamster, horse, human, mouse, rabbit, and rat serum proteins.

Alexa Fluor® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF405S
Epitope:
Host: Donkey
Isotype:
Reactivity: Goat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité