Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 543)

Fournisseur: Biotium
20445-1MG
20445-1MGEA 378 EUR InStock
20445-1MG
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 543)
Anticorps
Goat anti-human IgG, Fc gamma specific antibody reacts specifically with the human IgG heavy (γ) chains and not with light chains and F(ab’)2 fragment on all human immunoglobulins. To minimize cross-reactivity, it has been adsorbed against bovine, horse, mouse and rabbit serum proteins prior to conjugation. CF™543 is an orange fluorescent dye with an excitation spectrum optimally matching the 543 laser line. Antibody conjugates of the dye are much brighter than those of Alexa Fluor® 546.

Alexa Fluor® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF543
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité