Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Llama Polyclonal Antibody (CF™ 647)

Fournisseur: Biotium
20453-1MG
20453-1MGEA 317 EUR InStock
20453-1MG
Anti-IgG Llama Polyclonal Antibody (CF™ 647)
Anticorps
Llama anti-rabbit CF™ dye conjugates are prepared by labeling affinity purified llama anti-rabbit IgG (H+L) with a selection of CF™ dyes. CF™ dyes offer combined advantages in brightness, photostability, and specificity compared other fluorescent dyes. Far-red fluorescent CF™647 (Ex/Em 650/665 nm) is brighter than Cy®5 and an excellent alternative to Alexa Fluor® 647 for antibody conjugates.

Alexa Fluor® is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific. Cy®5 is a registered trademark of GE Healthcare.

Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF647
Epitope:
Host: Llama
Isotype:
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité