EDTA sel dipotassique dihydraté ≥97.0% pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
20490.188EA 94.2 EUR InStock
20490.188
EDTA sel dipotassique dihydraté ≥97.0% pour analyses
EDTA sel dipotassique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Point de fusion: 272 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150036
Numéro CAS: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 13,03546
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 97.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité