Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) ≥98%, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Mercaptoacetic acid

20495.265EA 189 EUR InStock
20495.265
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Acide mercaptoacétique (Acide thioglycolique)
Attention: ATTENTION: La teneur indiquée se rapporte au produit qui sort de fabrication. Une diminution progressive, spécifique de la substance, est probable.


Formule: HSCH₂COOH
MW: 92,12 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –16,5 °C
Densité: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 130 °C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004876
Numéro CAS: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
ONU: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09410
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45179825145ec44f2e058197a0ee54845ae7c750&vid=51e43f5b69b880b196570b3065f9b4d8db7336d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (at filling) Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm
The statement of the assay applies to the test date. Agradual substance-specific content reduction, especially at higher temperatures, must be excepted.

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité