Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald pour coloration de cellules, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
205435-25G
205435-25GEA 99.4 EUR InStock
205435-25G
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald pour coloration de cellules, Sigma-Aldrich®
Eosine-bleu de méthylène selon May-Grünwald
May-Grünwald stain is a Romanowsky neutraldye stain based on the combination ofmethylene blue azures as the basic dyecomponent and eosin as the acid dyecomponent.It is intended for use in staining blood films orbone marrow films. It is used routinely for diagnostic purposes in hematology.
  • May-Grünwald′s stain is used for the differential staining of cellular elements of blood
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Green to Black
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
UV Absorbance Ratio
A650/A523
≥ 1.45
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité