Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octaéthylène glycol monododécyl éther (C12E8) 10% en solution aqueuse, Calbiochem®

Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
Synonyms: 3,6,9,12,15,18,21,24-Octaoxahexatriacontan-1-ol, Octaethylene glycol monododecyl ether, Octaethylene glycol monolauryl ether

205532-1
205532-1EA 665 EUR InStock
205532-1
Octaéthylène glycol monododécyl éther (C12E8) 10% en solution aqueuse, Calbiochem®
Octaéthylene glycol monododecylether (C12E8)


Formule: C₂₈H₅₈O₉
MW: 538,754 g/mol
Numéro MDL: MFCD00043234
Numéro CAS: 3055-98-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité