Dimethylarsinate de sodium, Millipore®
Fournisseur: Merck Millipore Calbiochem
205541-100
205541-100EA 525 EUR InStock
205541-100
Dimethylarsinate de sodium, Millipore®
Dimethylarsinate de sodium
Formule: C₂H₆AsNaO₂
MW: 159,94 g/mol
Numéro CAS: 124-65-2
EINECS: 204-708-2
ONU: 1688
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité