Acide oxalique ≥99%
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
20560.294EA 0 EUR InStock
20560.294
Acide oxalique ≥99%
Acide oxalique
Formule: C₂H₂O₄
Point d'ébullition: 365 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 99…100 °C
Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002573
Numéro CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,06980
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité