Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénol ≥99%, en cristaux détachés, GPR RECTAPUR®

Fournisseur: VWR Chemicals
Danger

20598.465EA 838 EUR InStock
20598.465
Phénol ≥99%, en cristaux détachés, GPR RECTAPUR®
Phénol


Formule: C₆H₅OH
Point d'ébullition: 181.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 40.8 °C
Densité: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 81 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 1671
ADR: 6.1,II
ATTEINDRE: 01-2119471329-32
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Congealing temperature Min. 39.5 °C
Evaporation residue Max. 0.025 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité